N-Phenyl-2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32848-1G
APOSOR32848-1GEA
1570
EUR
APOSOR32848-1G
N-Phenyl-2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetamide, tech
N-Phenyl-2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetamide
Formel:
C₁₇H₁₈N₂O Molecular Weight: 266,338 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215028 CAS-Nummer: 338761-98-1 |