Morpholin-4-yl(pyridin-3-yl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32849-1G
APOSOR32849-1GEA
671
EUR
APOSOR32849-1G
Morpholin-4-yl(pyridin-3-yl)acetonitrile 95%
Morpholin-4-yl(pyridin-3-yl)acetonitrile
Formel:
C₁₁H₁₃N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215318 CAS-Nummer: 36740-09-7 |