(2Z)-2-(2,6-Dichlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32858-1G
APOSOR32858-1GEA
1570
EUR
APOSOR32858-1G
(2Z)-2-(2,6-Dichlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal, tech
(2Z)-2-(2,6-Dichlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
Formel:
C₁₁H₁₁Cl₂NO Molecular Weight: 244,117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125588 CAS-Nummer: 866038-55-3 |