(3E)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(methoxyimino)propanenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32860-1G
APOSOR32860-1GEA
1570
EUR
APOSOR32860-1G
(3E)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(methoxyimino)propanenitrile, tech
(3E)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(methoxyimino)propanenitrile
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O Molecular Weight: 208,644 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00975574 CAS-Nummer: 1013061-60-3 |