Methyl (2E)-3-(1-benzofuran-2-yl)prop-2-enoate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32861-1G
APOSOR32861-1GEA
1570
EUR
APOSOR32861-1G
Methyl (2E)-3-(1-benzofuran-2-yl)prop-2-enoate, tech
Methyl (2E)-3-(1-benzofuran-2-yl)prop-2-enoate
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00231969 CAS-Nummer: 256439-83-5 |