(2E)-3-[(3,5-Dichlorophenyl)amino]prop-2-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32863-1G
APOSOR32863-1GEA
1570
EUR
APOSOR32863-1G
(2E)-3-[(3,5-Dichlorophenyl)amino]prop-2-enenitrile, tech
(2E)-3-[(3,5-Dichlorophenyl)amino]prop-2-enenitrile
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00663724 CAS-Nummer: 338959-87-8 |