(3E)-3-{[(2,4-Dichlorophenyl)methoxy]imino}propanenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32865-1G
APOSOR32865-1GEA
1570
EUR
APOSOR32865-1G
(3E)-3-{[(2,4-Dichlorophenyl)methoxy]imino}propanenitrile, tech
(3E)-3-{[(2,4-Dichlorophenyl)methoxy]imino}propanenitrile
Formel:
C₁₀H₈Cl₂N₂O Molecular Weight: 243,089 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00663727 CAS-Nummer: 338959-93-6 |