4-Chloro-2-(4-methylphenyl)-5-[(prop-2-en-1-yl)amino]-2,3-dihydropyridazin-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32872-1G
APOSOR32872-1GEA 1570 EUR
APOSOR32872-1G
4-Chloro-2-(4-methylphenyl)-5-[(prop-2-en-1-yl)amino]-2,3-dihydropyridazin-3-one, tech
4-Chloro-2-(4-methylphenyl)-5-[(prop-2-en-1-yl)amino]-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel: C₁₄H₁₄ClN₃O
Molecular Weight: 275,733 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02083236
CAS-Nummer: 478049-02-4