9-Amino-3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32875-1G
APOSOR32875-1GEA
1570
EUR
APOSOR32875-1G
9-Amino-3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-one, tech
9-Amino-3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroacridin-1-one
Formel:
C₁₅H₁₆N₂O Molecular Weight: 240,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00445032 CAS-Nummer: 130186-64-0 |