3-[2-(4-Chlorophenyl)hydrazin-1-ylidene]pentane-2,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32877-1G
APOSOR32877-1GEA
1570
EUR
APOSOR32877-1G
3-[2-(4-Chlorophenyl)hydrazin-1-ylidene]pentane-2,4-dione, tech
3-[2-(4-Chlorophenyl)hydrazin-1-ylidene]pentane-2,4-dione
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 238,67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00101089 CAS-Nummer: 24756-07-8 |