(2E)-3-(Furan-2-yl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32878-1G
APOSOR32878-1GEA
1570
EUR
APOSOR32878-1G
(2E)-3-(Furan-2-yl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one, tech
(2E)-3-(Furan-2-yl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Molecular Weight: 199,205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315211 CAS-Nummer: 18551-00-3 |