(2E)-1,3-Bis(furan-2-yl)prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32879-1G
APOSOR32879-1GEA
1570
EUR
APOSOR32879-1G
(2E)-1,3-Bis(furan-2-yl)prop-2-en-1-one, tech
(2E)-1,3-Bis(furan-2-yl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₁H₈O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020927 CAS-Nummer: 42811-85-8 |