4-Aminopyrimidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrimidin-4-amine hydrochloride, 4-Amino-1,3-diazine hydrochloride
OR3288-100MG
APOSOR3288-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR3288-100MG
4-Aminopyrimidine hydrochloride
4-Aminopyrimidine hydrochloride
Formel:
C₄H₅N₃·ClH Molecular Weight: 131,564 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09702435 CAS-Nummer: 174500-31-3 |