4-Chloro-N-(2-hydroxy-1-phenylethyl)benzamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32884-1G
APOSOR32884-1GEA
1570
EUR
APOSOR32884-1G
4-Chloro-N-(2-hydroxy-1-phenylethyl)benzamide, tech
4-Chloro-N-(2-hydroxy-1-phenylethyl)benzamide
Formel:
C₁₅H₁₄ClNO₂ Molecular Weight: 275,73 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01316059 CAS-Nummer: 338963-19-2 |