Ethyl 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzoate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32885-1G
APOSOR32885-1GEA
0
EUR
APOSOR32885-1G
Ethyl 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzoate, tech
Ethyl 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzoate
Formel:
C₁₃H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00973916 CAS-Nummer: 86364-65-0 |