[5-(4-Chlorophenyl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32886-1G
APOSOR32886-1GEA
671
EUR
APOSOR32886-1G
[5-(4-Chlorophenyl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol 95%
[5-(4-Chlorophenyl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01444076 CAS-Nummer: 81282-13-5 |