[3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3289-250MG
APOSOR3289-250MGEA 37.7 EUR
APOSOR3289-250MG
[3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00665860
CAS-Nummer: 959584-25-9