6,8-Dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32898-1G
APOSOR32898-1GEA 671 EUR
APOSOR32898-1G
6,8-Dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
6,8-Dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formel: C₇H₈N₄
Molecular Weight: 148,165 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00457973
CAS-Nummer: 18591-75-8