4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-4H-1,2,4-triazole, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32899-1G
APOSOR32899-1GEA
1570
EUR
APOSOR32899-1G
4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-4H-1,2,4-triazole, tech
4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-4H-1,2,4-triazole
Formel:
C₈H₁₀N₄ Molecular Weight: 162.192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02187165 CAS-Nummer: 54931-04-3 |