2-Methyl-2-propanyl-(trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl (trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamate, trans-4-Aminocyclohexan-1-ol, N-BOC protected
OR3290-5G
APOSOR3290-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3290-5G
2-Methyl-2-propanyl-(trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamat 98%
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Molecular Weight: 215.28 g/mol
Schmelzpunkt: 169…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844613
CAS-Nummer: 111300-06-2