N-(2-Chloroethyl)-2-phenylacetamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32901-1G
APOSOR32901-1GEA
1570
EUR
APOSOR32901-1G
N-(2-Chloroethyl)-2-phenylacetamide, tech
N-(2-Chloroethyl)-2-phenylacetamide
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO Molecular Weight: 197,661 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02186882 CAS-Nummer: 23547-02-6 |