1-[2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32906-1G
APOSOR32906-1GEA
1570
EUR
APOSOR32906-1G
1-[2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one, tech
1-[2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Formel:
C₁₁H₈ClNOS Molecular Weight: 237,705 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02187036 CAS-Nummer: 672950-24-2 |