1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32909-1G
APOSOR32909-1GEA
180
EUR
APOSOR32909-1G
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formel:
C₁₂H₁₇N₃O₂ Molecular Weight: 235.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00614372 CAS-Nummer: 115619-00-6 |