1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]ethan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32915-1G
APOSOR32915-1GEA 0 EUR
APOSOR32915-1G
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]ethan-1-ol, tech
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]ethan-1-ol
Formel: C₁₂H₁₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03012945
CAS-Nummer: 439110-83-5