1-[5-(4-Methylpiperazin-1-yl)thiophen-2-yl]ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32919-1G
APOSOR32919-1GEA
1570
EUR
APOSOR32919-1G
1-[5-(4-Methylpiperazin-1-yl)thiophen-2-yl]ethan-1-one, tech
1-[5-(4-Methylpiperazin-1-yl)thiophen-2-yl]ethan-1-one
Formel:
C₁₁H₁₆N₂OS Molecular Weight: 224,323 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03617419 CAS-Nummer: 685107-45-3 |