4-Chloro-3-methanehydrazonoylquinoline, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32924-1G
APOSOR32924-1GEA
1570
EUR
APOSOR32924-1G
4-Chloro-3-methanehydrazonoylquinoline, tech
4-Chloro-3-methanehydrazonoylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787776 CAS-Nummer: 866040-11-1 |