4-Oxo-4H-benzo[h]chromene-3-carbaldehyde, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32927-1G
APOSOR32927-1GEA
1570
EUR
APOSOR32927-1G
4-Oxo-4H-benzo[h]chromene-3-carbaldehyde, tech
4-Oxo-4H-benzo[h]chromene-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₄H₈O₃ Molecular Weight: 224.212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787439 CAS-Nummer: 23469-48-9 |