4-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)-4-oxobutanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32928-1G
APOSOR32928-1GEA 671 EUR
APOSOR32928-1G
4-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)-4-oxobutanoic acid 95%
4-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl)-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₃H₁₄O₃
Molecular Weight: 218,248 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787570
CAS-Nummer: 75382-32-0