2-(3-Aminophenoxy)-1-ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32930-1G
APOSOR32930-1GEA
538
EUR
APOSOR32930-1G
2-(3-Aminophenoxy)-1-ethanol 95%
2-(3-Aminophenoxy)-1-ethanol
Formel:
C₈H₁₁NO₂ Molecular Weight: 153,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03004835 CAS-Nummer: 50963-77-4 |