4-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32936-1G
APOSOR32936-1GEA
1570
EUR
APOSOR32936-1G
4-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine, tech
4-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₁₃H₁₂N₄ Molecular Weight: 224,261 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125700 CAS-Nummer: 1024019-01-9 |