2-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-3-carbonitrile, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

OR32937-1G
APOSOR32937-1GEA 1570 EUR
APOSOR32937-1G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-3-carbonitrile, technische Qualität
2-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-3-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04125723
CAS-Nummer: 63647-03-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR