3-[3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]benzonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32939-1G
APOSOR32939-1GEA 1570 EUR
APOSOR32939-1G
3-[3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]benzonitrile, tech
3-[3-(Dimethylamino)prop-2-enoyl]benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00111583
CAS-Nummer: 179055-13-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III