2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32945-250MG
APOSOR32945-250MGEA
72.5
EUR
APOSOR32945-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyrazine 95%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyrazine
Formel:
C₇H₆N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03618495 CAS-Nummer: 111781-54-5 |