2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32946-1G
APOSOR32946-1GEA
1070
EUR
APOSOR32946-1G
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrazine 95%
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrazine
Formel:
C₈H₈N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056640 CAS-Nummer: 192711-19-6 |