3-[(1E)-(Hydroxyimino)methyl]-4H-chromen-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32948-1G
APOSOR32948-1GEA
671
EUR
APOSOR32948-1G
3-[(1E)-(Hydroxyimino)methyl]-4H-chromen-4-one 95%
3-[(1E)-(Hydroxyimino)methyl]-4H-chromen-4-one
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Molecular Weight: 189,167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00232783 CAS-Nummer: 130306-62-6 |