2,2-Dimethyl-5-[(4-methylphenyl)methylidene]-1,3-dioxane-4,6-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32949-1G
APOSOR32949-1GEA
1570
EUR
APOSOR32949-1G
2,2-Dimethyl-5-[(4-methylphenyl)methylidene]-1,3-dioxane-4,6-dione, tech
2,2-Dimethyl-5-[(4-methylphenyl)methylidene]-1,3-dioxane-4,6-dione
Formel:
C₁₄H₁₄O₄ Molecular Weight: 246,259 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128563 CAS-Nummer: 15795-51-4 |