5-Chloro-6-methyl-2-phenylpyrimidin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32952-1G
APOSOR32952-1GEA 1120 EUR
APOSOR32952-1G
5-Chloro-6-methyl-2-phenylpyrimidin-4-ol 95%
5-Chloro-6-methyl-2-phenylpyrimidin-4-ol
Formel: C₁₁H₉ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00232127
CAS-Nummer: 20551-31-9