4,5-Dichloro-6-methylpyrimidin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32953-1G
APOSOR32953-1GEA
427
EUR
APOSOR32953-1G
4,5-Dichloro-6-methylpyrimidin-2-amine 95%
4,5-Dichloro-6-methylpyrimidin-2-amine
Formel:
C₅H₅Cl₂N₃ Molecular Weight: 178,019 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00244693 CAS-Nummer: 7749-60-2 |