4-Chloro-N'-[(1E)-(dimethylamino)methylidene]benzohydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32963-1G
APOSOR32963-1GEA
1570
EUR
APOSOR32963-1G
4-Chloro-N'-[(1E)-(dimethylamino)methylidene]benzohydrazide, tech
4-Chloro-N'-[(1E)-(dimethylamino)methylidene]benzohydrazide
Formel:
C₁₀H₁₂ClN₃O Molecular Weight: 225,675 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140520 CAS-Nummer: 308239-37-4 |