4-Brom-1-phenyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3297-1G
APOSOR3297-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3297-1G
4-Brom-1-phenyl-1H-pyrazol 97%
4-Bromo-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molecular Weight: 223,0693 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234505 CAS-Nummer: 15115-52-3 |