3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropanenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32976-1G
APOSOR32976-1GEA
0
EUR
APOSOR32976-1G
3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropanenitrile, tech
3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropanenitrile
Formel:
C₁₃H₁₅ClN₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664792 CAS-Nummer: 338794-93-7 |