3-Amino-3-(4-methylpiperazino)acrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2E)-3-Amino-3-(4-methylpiperazin-1-yl)prop-2-enenitrile
OR32977-1G
APOSOR32977-1GEA
671
EUR
APOSOR32977-1G
3-Amino-3-(4-methylpiperazino)acrylonitrile 95%
3-Amino-3-(4-methylpiperazino)acrylonitrile
Formel:
C₈H₁₄N₄ Molecular Weight: 166,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664794 CAS-Nummer: 136062-62-9 |