3-Amino-3-[4-(3,4-dichlorophenyl)piperazino]acrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2Z)-3-Amino-3-[4-(3,4-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]prop-2-enenitrile
OR32978-1G
APOSOR32978-1GEA
671
EUR
APOSOR32978-1G
3-Amino-3-[4-(3,4-dichlorophenyl)piperazino]acrylonitrile 95%
3-Amino-3-[4-(3,4-dichlorophenyl)piperazino]acrylonitrile
Formel:
C₁₃H₁₄Cl₂N₄ Molecular Weight: 297,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00664795 CAS-Nummer: 1164541-77-8 |