Ethyl 4-hydroxy-6,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32979-1G
APOSOR32979-1GEA
671
EUR
APOSOR32979-1G
Ethyl 4-hydroxy-6,8-dimethylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-hydroxy-6,8-dimethylquinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₅NO₃ Molecular Weight: 245,274 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173389 CAS-Nummer: 77156-77-5 |