(3E)-4-[(4-Methoxyphenyl)amino]-3-phenylbut-3-en-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32996-1G
APOSOR32996-1GEA
1570
EUR
APOSOR32996-1G
(3E)-4-[(4-Methoxyphenyl)amino]-3-phenylbut-3-en-2-one, tech
(3E)-4-[(4-Methoxyphenyl)amino]-3-phenylbut-3-en-2-one
Formel:
C₁₇H₁₇NO₂ Molecular Weight: 267,322 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00975146 CAS-Nummer: 1164560-22-8 |