(3E)-4-[(4-Acetylphenyl)amino]-3-phenylbut-3-en-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32997-1G
APOSOR32997-1GEA
1570
EUR
APOSOR32997-1G
(3E)-4-[(4-Acetylphenyl)amino]-3-phenylbut-3-en-2-one, tech
(3E)-4-[(4-Acetylphenyl)amino]-3-phenylbut-3-en-2-one
Formel:
C₁₈H₁₇NO₂ Molecular Weight: 279,333 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00975147 CAS-Nummer: 343373-06-8 |