2-(1H-Pyrrol-1-yl)pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33001-1G
APOSOR33001-1GEA 874 EUR
APOSOR33001-1G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)pyrazine 95%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)pyrazine
Formel: C₈H₇N₃
Molecular Weight: 145,161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01443653
CAS-Nummer: 50966-75-1