4-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33003-1G
APOSOR33003-1GEA 336 EUR
APOSOR33003-1G
4-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-ol 95%
4-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-ol
Formel: C₉H₁₂N₂O
Molecular Weight: 164,204 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01444097
CAS-Nummer: 88267-97-4