[5-(2-Chlorophenyl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33004-1G
APOSOR33004-1GEA
1570
EUR
APOSOR33004-1G
[5-(2-Chlorophenyl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol, tech
[5-(2-Chlorophenyl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂ Molecular Weight: 209,629 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01444102 CAS-Nummer: 343374-44-7 |