N'-(6-Chloropyridin-2-yl)propanehydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33012-1G
APOSOR33012-1GEA 1570 EUR
APOSOR33012-1G
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)propanehydrazide, tech
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)propanehydrazide
Formel: C₈H₁₀ClN₃O
Molecular Weight: 199,638 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02187189
CAS-Nummer: 66999-52-8